Kluczowe dokumenty
SAB2500752
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
goat polyclonal
Synonim(y):
Anti-D22S749, Anti-HGNC:9704, Anti-PVALB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anti-Parvalbumin antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVALB(5816)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-GVDEFSTLVAES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_002845.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathan H Blewett et al.
Molecular and cellular biology, 37(10) (2017-02-23)
Human La antigen (Sjögren's syndrome antigen B [SSB]) is an abundant multifunctional RNA-binding protein. In the nucleoplasm, La binds to and protects from 3' exonucleases, the ends of precursor tRNAs, and other transcripts synthesized by RNA polymerase III and facilitates
Benjamin K Lau et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(31), 5894-5907 (2020-07-01)
The orbitofrontal cortex (OFC) plays a critical role in evaluating outcomes in a changing environment. Administering opioids to the OFC can alter the hedonic reaction to food rewards and increase their consumption in a subregion-specific manner. However, it is unknown