Merck
MAB8672
Przeciwciało anty-Herpes Simplex Virus 1, klon 10A3
clone 10A3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HSV
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
10A3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
10A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
ICP8 jest głównym białkiem wiążącym DNA wirusa opryszczki pospolitej typu 1.
Immunogen
ICP8 oczyszczony z komórek U-35-VERO
Application
Anti-Herpes Simplex Virus 1 Antibody, clone 10A3 to przeciwciało przeciwko wirusowi Herpes Simplex Virus 1 do stosowania w WB, IH.
Western Blot
Immunohistochemia (utrwalona acetonem)
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płynny bufor 0,02M PB, 0,25M NaCl, pH 7,6 zawierający 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB8684
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c