Merck
MAB8674
Przeciwciało anty-Herpes Simplex Virus 1, klon 13D11
clone 13D11, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HSV1, HSV, UL42
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
13D11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
13D11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
UL42 jest białkiem pomocniczym polimerazy DNA wirusa opryszczki pospolitej typu 1.
Immunogen
Eksprymowana bakulowirusowo polimeraza DNA HSV (POL) i kompleks POL/UL42.
Application
To przeciwciało anty-Herpes Simplex Virus 1, klon 13D11 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, IH do wykrywania wirusa Herpes Simplex Virus 1.
Western Blot: przewidywana masa cząsteczkowa: 59 kDa w warunkach redukujących.
Immunohistochemia: tkanki lub hodowle komórkowe utrwalone acetonem, inne utrwalenia nie były testowane.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Klon 13D11 jest specyficzny dla białka UL42 wirusa HSV1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płynny bufor 0,02M PB, 0,25M NaCl, pH 7,6 zawierający 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB8684
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)