AB5411
Anti-Nitrotyrosine Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Przeciwciało nitrotyrozyny
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS1(4842)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Oxidative Stress
1:100-1:1,000 dilution of a previous lot was used sucessfully in western blot when tested against nitrated BSA and nitrated ovalbumin.
Immunohistochemistry:
1:50-1:100 on paraffin embedded, 10% neutral buffer formalin fixed mouse liver (animal treated with Zymosan) and normal human cerebellum tissues. The tissues must be pretreated with heat induced epitope retrieval (HIER). Incubation with the AB5411 was for 10 minutes and the reaction was developed with the Chemicon IHCSelect, HRP-DAB kit (Catalog number DAB150).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Nitrotyrosine (AB5411) staining of Mouse Brain (Zymosan), tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0. Polyclonal antibody was diluted to 1:500, using IHC-Select Detection with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen in here in hippocampus.
Optimal Staining of Nitrotyrosine Monoclonal: Mouse Brain Treated With Zymosan.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Tyrosine residues can be nitrated directly in situ on tissue sections using peroxynitrite (catalog # 20-107) to create a positive control. After the tissue section is deparaffinized, the slide is covered with a drop of PBS, pH 7.4 into which 10 microliters of peroxynitrite solution are mixed. Care should be taken that the solution maintains a pH of 7.4.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2