Przejdź do
B13071
Benzhydrazide
98%
Synonim(y):
Benzoic acid hydrazide, Benzoylhydrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-363-9
Beilstein/REAXYS Number:
471797
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
powder
mp
112-114 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine, phenyl
SMILES string
NNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
InChI key
WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
751855433632I3377
Isoniazid analytical standard, ≥99% (TLC)
Supelco
I3377
Isoniazid
description
98%
description
1 M in acetonitrile
description
1.0 M in THF
description
analytical standard, ≥99% (TLC)
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
112-114 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
171-173 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl, hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
hydrazine
functional group
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?