Przejdź do
A41909
4-Aminobenzoic hydrazide
95%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4C(O)NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-324-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
225-227 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
InChI key
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminobenzoic hydrazide can be used as a reactant to synthesize:
  • Acylhydrazone Schiff base ligand by condensation reaction with 2-acetylpyridine.
  • Oligomeric transition metal complexes applicable in the fabrication of organic-inorganic hybrid devices with efficient electrical and photoelectrical properties.
  • Oxovanadium(IV)-hydrazide complex as a potential radical scavenger.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5768433373342440
assay
95%
assay
≥95%
assay
~95%
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
225-227 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)