Przejdź do
91783
Azo-Galactomannan from carob
galactomannanase substrate, powder
Synonim(y):
Galactomannan polysaccharide from carob seeds dyed with Remazolbrilliant Blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azo-Galactomannan from carob, galactomannanase substrate
form
powder
Application
suitable as substrate for galactomannanase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48230G075372762
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)