Przejdź do
D4913
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
100 mM (pH 7)
Synonim(y):
2′-Deoxycytidine-5′-triphosphoric acid disodium salt, dCTP-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
0.1 mmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N3Na2O13P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.12
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is a cytidine analog.[1] It is composed of a nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar bound to a chain of three phosphate residues. dCTP is utilized by cells for DNA polymerase catalyzed synthesis of DNA.[2]
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • in reverse transcription polymerase chain reaction (RT -PCR).[3]
  • to study the mutations in HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
  • to C-tail the end-repaired DNA[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4635DCTP-ROD5038
dCTP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DCTP-RO
dCTP
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
form
liquid
form
powder
form
solution
form
liquid
color
colorless
color
-
color
-
color
colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)