Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
432,00 zł
Nazwa produktu
HIV-1 Tat Protein (47-57),
biological source
synthetic
Quality Level
form
lyophilized powder
solubility
deionized water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C64H118N32O14/c65-25-3-1-11-39(89-50(101)38(13-5-27-81-59(69)70)88-48(99)34-87-49(100)37(67)33-35-19-21-36(97)22-20-35)51(102)90-40(12-2-4-26-66)52(103)91-41(14-6-28-82-60(71)72)53(104)92-43(16-8-30-84-62(75)76)55(106)95-45(23-24-47(68)98)57(108)94-42(15-7-29-83-61(73)74)54(105)93-44(17-9-31-85-63(77)78)56(107)96-46(58(109)110)18-10-32-86-64(79)80/h19-22,37-46,97H,1-18,23-34,65-67H2,(H2,68,98)(H,87,100)(H,88,99)(H,89,101)(H,90,102)(H,91,103)(H,92,104)(H,93,105)(H,94,108)(H,95,106)(H,96,107)(H,109,110)(H4,69,70,81)(H4,71,72,82)(H4,73,74,83)(H4,75,76,84)(H4,77,78,85)(H4,79,80,86)/t37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m0/s1
InChI key
RAVVEEJGALCVIN-AGVBWZICSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility deionized water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H0292-1MG | 04061826703328 |
| H0292-5MG | 04061833662922 |