I9278
Insulin solution human
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile-filtered
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Formularz
solution
stężenie
9.5-11.5 mg/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Klucz InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
Zastosowanie
Insulin solution human has been used for insulin tolerance test in mice and rats. It has also been used for adipogenic differentiation of human embryonic stem cells (hESCs)-derived outgrowth cultures and hMSCs (human mesenchymal stromal cells).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Odkryj naszą kolekcję pierwotnych ludzkich wątrobowych komórek Kupffera i protokół rozmrażania, umieszczania i hodowli komórek Kupffera. Znajdź skład pożywki do hodowli komórek Kupffera.
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Powiązane treści
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.