Przejdź do
P4663
Poly-L-arginine hydrochloride
mol wt 5,000-15,000
Poly-L-arginine hydrochloride
Synonim(y):
L-Arginine homopolymer hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
877,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
5,000-15,000
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
Application
  • Interfacial Electrostatics of Poly(vinylamine hydrochloride), Poly(diallyldimethylammonium chloride), Poly-L-lysine, and Poly-L-arginine Interacting with Lipid Bilayers.: This research investigates the interactions between poly-L-arginine hydrochloride and lipid bilayers, providing insights into its potential applications in drug delivery systems (McGeachy et al., 2018). (McGeachy et al., 2018).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity of precursor poly-L-ornithine.
Contains 3% or less ornithine residue.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3892A2883P7762
form
powder
form
powder or solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
mol wt
5,000-15,000
mol wt
>70,000
mol wt
-
mol wt
15,000-70,000
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-arginine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 3
    1 out of 5 stars.
    Poor quality product
    This product was useless as it could not be sterile filtered without clogging the membrane. We checked it on SDS PAGE and confirmed the presence of very high molecular weight aggregates. We will ask for a refund. This was found with two separate batches, so it was not a bad batch issue.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!