Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4130,00 zł
Quality Segment
usage
kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm), kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
carbohydrate detection limit measuring range
25-100 ng/band
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm), kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm) | usage sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels) | usage kit sufficient for ≤100 applications | usage kit sufficient for 100 tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| carbohydrate detection limit measuring range 25-100 ng/band | carbohydrate detection limit measuring range - | carbohydrate detection limit measuring range - | carbohydrate detection limit measuring range - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Thyroid
supp_hazards
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?