GE17-5286-01
HisTrap™ Fast Flow Crude
Cytiva 17-5286-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna do chromatografii cieczowej znakowana histydyną, surowe kolumny FF, kolumny IMAC, kolumny do oczyszczania białek
Wybierz wielkość
3690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3690,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5286-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at room temperature.)
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
7707 FF crude to gotowa do użycia kolumna, wstępnie zapakowana z naładowanym Ni Sepharose™ 6 Fast Flow. Ta wstępnie zapakowana kolumna jest przeznaczona do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną metodą chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi metalami (IMAC). Po dokładnym rozbiciu komórek możliwe jest załadowanie nieklarownego lizatu na kolumnę bez wstępnego wirowania i filtracji próbki. Zaleca się wydłużenie czasu mechanicznej obróbki próbki w celu zapewnienia pełniejszej lizy. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecamy najpierw dodanie lizozymu i DNazy I, a następnie mechaniczną lizę, na przykład za pomocą sonikacji. Homogenizowaną próbkę można następnie załadować bezpośrednio na kolumnę bez etapu klarowania, który może zapobiec degradacji białka docelowego i zwiększyć aktywność.
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow charakteryzuje się niskim wyciekiem jonów niklu (Ni2+) i jest kompatybilny z szeroką gamą dodatków stosowanych w oczyszczaniu białek. Specjalna konstrukcja kolumny w połączeniu z podłożem zapewnia szybkie, proste i wygodne oczyszczanie. Krótki czas oczyszczania generalnie minimalizuje szkodliwe efekty, takie jak degradacja i utlenianie wrażliwych białek docelowych, a zatem ma ogromne znaczenie. Surowe kolumny HisTrap™ FF mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak systemy chromatografii projektowej AKTA.
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowany do oczyszczania białek znakowanych histydyną bezpośrednio z homogenizowanych, niesklarowanych lizatów komórkowych.
- Wysoka zdolność wiązania, ok. 40 mg/ml pożywki i znikomy wyciek Ni2+.
- Kompatybilność z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków.
- Skrócony czas przygotowania próbki, co minimalizuje ryzyko degradacji białka przez proteazy.
- Brak konieczności wirowania lub filtrowania próbek. Bezpośrednia aplikacja próbki.
- Niezawodne oczyszczanie białek znakowanych histydyną bezpośrednio z nieklarownych lizatów - wystarczy sonikacja i uruchomienie.
- Skrócony czas przygotowania próbki, co minimalizuje ryzyko degradacji białka przez proteazy.
- Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak AKTAdesign lub FPLC™ System.
- Umożliwia szybkie, ale niezawodne rozdzielanie przy minimalnym przygotowaniu próbki i sprzętu
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
Protokoły
HisTrap™ FF Kit purifies histidine-tagged proteins directly from cell lysates, minimizing sample pretreatment for rapid purification.
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.