Kluczowe dokumenty
GE11-0004-58
HisTrap Fast Flow Crude
Cytiva 11-0004-58, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
980,87 zł
980,87 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 8%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
980,87 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
980,87 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 8%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0004-58
Parametry
flow rate
42 psi (H2O at room temperature.)
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Kolumny HisTrap FF crude oferują wygodę prostego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych histydyną bezpośrednio z homogenizowanego, niesklarowanego lizatu komórkowego za pomocą chromatografii powinowactwa z immobilizowanymi jonami metali (IMAC).
7707 FF crude to gotowa do użycia kolumna, wstępnie zapakowana z naładowanym Ni Sepharose 6 Fast Flow. Ta wstępnie zapakowana kolumna jest przeznaczona do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną metodą chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi metalami (IMAC). Po dokładnym rozbiciu komórek możliwe jest załadowanie nieklarownego lizatu na kolumnę bez wstępnego wirowania i filtracji próbki. Zaleca się wydłużenie czasu mechanicznej obróbki próbki w celu zapewnienia pełniejszej lizy. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecamy najpierw dodanie lizozymu i DNazy I, a następnie mechaniczną lizę, na przykład za pomocą sonikacji. Homogenizowaną próbkę można następnie załadować bezpośrednio na kolumnę bez etapu klarowania, który może zapobiec degradacji białka docelowego i zwiększyć aktywność.
Ni Sepharose 6 Fast Flow charakteryzuje się niskim wyciekiem jonów niklu (Ni2+) i jest kompatybilny z szeroką gamą dodatków stosowanych w oczyszczaniu białek. Specjalna konstrukcja kolumny w połączeniu z podłożem zapewnia szybkie, proste i wygodne oczyszczanie. Krótki czas oczyszczania generalnie minimalizuje szkodliwe efekty, takie jak degradacja i utlenianie wrażliwych białek docelowych, a zatem ma ogromne znaczenie. Surowe kolumny HisTrap FF mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak systemy chromatografii projektowej AKTA.
Cechy i korzyści
  • Zoptymalizowany do oczyszczania białek znakowanych histydyną bezpośrednio z homogenizowanych, niesklarowanych lizatów komórkowych.
  • Wysoka zdolność wiązania, ok. 40 mg/ml pożywki i znikomy wyciek Ni2+.
  • Kompatybilność z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków.
  • Skrócony czas przygotowania próbki, co minimalizuje ryzyko degradacji białka przez proteazy.
  • Brak konieczności wirowania lub filtrowania próbek. Bezpośrednia aplikacja próbki.
  • Niezawodne oczyszczanie białek znakowanych histydyną bezpośrednio z nieklarownych lizatów - wystarczy sonikacja i uruchomienie.
  • Skrócony czas przygotowania próbki, co minimalizuje ryzyko degradacji białka przez proteazy.
  • Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak AKTAdesign lub FPLC System.
  • Umożliwia szybkie, ale niezawodne rozdzielanie przy minimalnym przygotowaniu próbki i sprzętu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
1) Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowanej rurki kolumny.
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
EnvironmentFlame
Hasło ostrzegawcze
WarningDanger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
Protokoły
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from Cytiva.
Zobacz wszystko