Kluczowe dokumenty
GE17-5195-01
HiTrap® Phenyl High Performance
Cytiva 17-5195-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna fenylowa HiTrap, Phenyl High Performance
Wybierz wielkość
1 PKG
2710,00 zł
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5195-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 Phenyl HP to wstępnie zapakowane kolumny Phenyl 812 High Performance do wysokorozdzielczej chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Phenyl 812 High Performance to uznany aromatyczny nośnik HIC, przeznaczony do etapów pośrednich i polerowania, w których priorytetem jest wysoka rozdzielczość.
  • Elastyczna konstrukcja do stosowania ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak AKTA.
  • Wysokie natężenie przepływu i wysoka wydajność.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
Here we discuss purification options when working with Sepharose® High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.