GE29-0485-86
HisTrap™ Excel
Cytiva 29-0485-86, pack of 1 mL
Wybierz wielkość
345,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
345,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0485-86
dostępność
not available in North America
Parametry
1 ml/min - 4 ml/min flow rate
5 bar
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-13
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Bezpośrednie ładowanie próbek eukariotycznych hodowli komórkowych zawierających wydzielane białka znakowane histydyną z zachowaną zdolnością wiązania.
- Zwiększenie wydajności białka docelowego i zmniejszenie degradacji poprzez zredukowaną i uproszczoną obsługę próbek
- Kolumny HisTrap excel umożliwiają bezpośrednie oczyszczanie próbek niezawierających komórek i niesklarowanych.
- Kolumny HisTrap excel są wykonane z biokompatybilnego polipropylenu. Kolumny dostarczane są z zatyczką na wlocie i zatrzaskową końcówką na wylocie.
- Kolumny HisTrap excel mogą być obsługiwane za pomocą pompy perystaltycznej lub systemów chromatograficznych, takich jak systemy ÄKTA. Kolumn nie można otwierać ani ponownie napełniać.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.