GE28-9909-44
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Synonim(y):
Superdex Increase
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass column
polyethylene filter
linia produktu
Superdex®
masa cząsteczkowa
10000-600000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9909-44
Parametry
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
objętość złoża
~24 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
30 cm × 10 mm
macierz
agarose-dextran composite
polymeric
wielkość cząstki
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Protokoły
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.
Powiązane treści
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.