GE28-9893-35
HiLoad® 16/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-35, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
Synonim(y):
16/600 Superdex 200, HiLoad Superdex 200
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
masa cząsteczkowa
10000-600000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-35
Parametry
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
macierz
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Superdex® prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these media are determined by the dextran component. Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000 (Superdex® 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex® 75 pg), and Mr 10 000 600 000 (Superdex® 200 pg). The medium combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions.
Cechy i korzyści
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to AKTA design systems.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from Cytiva.
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
Powiązane treści
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.