Kluczowe dokumenty
GE17-5161-01
HiTrap® SP XL
Cytiva 17-5161-01, pack of 5 × 5 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5161-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap® SP XL to silne wymieniacze kationowe w zestawie z nośnikiem SP Sepharose XL, zoptymalizowane do szybkiego i wygodnego wychwytywania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
Zastosowanie
Nośniki Q Sepharose XL i SP Sepharose XL mają długie łańcuchy dekstranu połączone z wytrzymałą, 6% wysoce usieciowaną matrycą agarozową. Łańcuchy dekstranu zwiększają ekspozycję naładowanych grup Q lub SP, co skutkuje bardzo wysoką wydajnością ładowania.
Cechy i korzyści
  • Wysoka wydajność wiązania przy wysokiej szybkości fLow.
  • Wygodny i przystępny cenowo do szybkich, łatwych separacji pojedynczych lub połączonych szeregowo.
  • Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym, takim jak ÄKTA®.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.