Kluczowe dokumenty
GE17-3712-05
HisTrap Excel
Cytiva 17-3712-05, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Kolumna HisTrap Excel
Wybierz wielkość
1 PKG
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3712-05
Parametry
1 ml/min - 4 ml/min flow rate
5 bar
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-13
pojemność
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml sedimented medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny HisTrap excel są wstępnie zapakowane w żywice powinowactwa Ni Sepharose excel do wychwytywania i oczyszczania białek znakowanych histydyną wydzielanych do supernatantów hodowli komórek eukariotycznych za pomocą chromatografii powinowactwa unieruchomionych jonów metali (IMAC). HisTrap excel 1 mL i 5 mL to gotowe do użycia kolumny IMAC wstępnie wypełnione Ni Sepharose excel. Konstrukcja kolumn w połączeniu ze specyficznymi właściwościami żywicy umożliwia szybkie i wygodne oczyszczanie. Specjalny rodzaj filtra w górnej i dolnej części kolumn umożliwia ładowanie dużych objętości wolnych od komórek, niesklarowanych próbek bezpośrednio na kolumny bez powodowania problemów z ciśnieniem wstecznym. Ta oszczędzająca czas właściwość pomaga zapobiegać degradacji i utracie wrażliwych białek docelowych.
Cechy i korzyści
  • Bezpośrednie ładowanie próbek eukariotycznych hodowli komórkowych zawierających wydzielane białka znakowane histydyną z zachowaną zdolnością wiązania.
  • Zwiększenie wydajności białka docelowego i zmniejszenie degradacji poprzez zredukowaną i uproszczoną obsługę próbek
  • Kolumny HisTrap excel umożliwiają bezpośrednie oczyszczanie próbek niezawierających komórek i niesklarowanych.
  • Kolumny HisTrap excel są wykonane z biokompatybilnego polipropylenu. Kolumny dostarczane są z zatyczką na wlocie i zatrzaskową końcówką na wylocie.
  • Kolumny HisTrap excel mogą być obsługiwane za pomocą pompy perystaltycznej lub systemów chromatograficznych, takich jak systemy ÄKTA. Kolumn nie można otwierać ani ponownie napełniać.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
H2O w temperaturze pokojowej. Maksymalne natężenie przepływu będzie niższe w przypadku stosowania buforów lub próbek o wysokiej lepkości lub przeprowadzania oczyszczania w niskiej temperaturze. Optymalne natężenie przepływu podczas wiązania zależy od próbki. Podczas płukania kolumny i elucji zalecane jest natężenie przepływu 1 ml/min.
Informacje prawne
HisTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.