Kluczowe dokumenty
GE17-5157-01
HiTrap® SP Fast Flow
Cytiva 17-5157-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap SP
Wybierz wielkość
1 PKG
1930,00 zł
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5157-01
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiTrap® SP FF jest wstępnie zapakowany z SP Sepharose Fast Flow i jest silnym wymieniaczem kationowym do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Q, SP, DEAE i CM Sepharose Fast Flow są oparte na wytrzymałej, 6% wysoce usieciowanej matrycy z paciorkowej agarozy o dobrych właściwościach przepływu i wysokiej zdolności obciążania. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) bazuje na 4% wysoce usieciowanej agarozie paciorkowej. Daje to podłoże o większej porowatości, co jest szczególnie przydatne do oczyszczania białek o wysokiej masie cząsteczkowej.
Cechy i korzyści
  • Wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do szybkiej i łatwej separacji jonowymiennej w układzie pojedynczym lub szeregowym.
  • Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej.
  • Wysokie natężenia przepływu i dobry potencjał skalowania.
  • Użycie słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
  • Przewidywalne skalowanie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.