GE11-0013-02
HiTrap® Capto™ Q
Cytiva 11-0013-02, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
942,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
942,00 zł
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0013-02
Parametry
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysokowydajne medium do wychwytywania i oczyszczania pośredniego, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej.
- Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesu i poprawiają wydajność w skali procesowej.
- Sztywna matryca agarozowa umożliwia wysoką wysokość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy wysokich prędkościach przepływu.
- Silny czwartorzędowy wymieniacz anionowo-amonowy (Q).
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.