Kluczowe dokumenty
GE17-5156-01
HiTrap® Q Fast Flow
Cytiva 17-5156-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna HiTrap Q
Wybierz wielkość
1 PKG
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5156-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiTrap® Q FF is prepacked with Q Sepharose Fast Flow, and is a strong anion exchanger for small-scale protein purifications as well as screening of binding and elutions conditions.
Q, SP, DEAE, and CM Sepharose Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-linked beaded agarose matrix with good flow properties and high loading capacities. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) is based on 4% highly cross-linked beaded agarose. This results in a medium with higher porosity, which is particularly useful for the purification of high molecular mass proteins.
Cechy i korzyści
  • Convenient and affordable for fast, easy ion exchange separations either alone or connected in series.
  • The industry standard for ion exchange chromatography.
  • High flow rates and good scale-up potential.
  • Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
  • Predictable scale-up
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania ATPaz, cyklaz adenylanowych, kinaz białkowych, fosfodiesteraz i neuroprzekaźników metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu Calmodulin Sepharose 4B firmy Cytiva.
This page shows how to purify ATPases, adenylate cyclases, protein kinases, phosphodiesterases and neurotransmitters by affinity chromatography using Calmodulin Sepharose 4B from Cytiva.
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Zobacz wszystko