Kluczowe dokumenty
GE17-0729-10
SP Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-0729-10, pack of 25 mL
Synonim(y):
Kolumna sefarozowa SP, Sepharose Fast Flow
Wybierz wielkość
1 PKG
483,00 zł
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
483,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0729-10
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-14
Zakres roboczy
4-13
pojemność
70 mg binding capacity(ribonuclease A/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SP 812 Fast FLow to silny wymieniacz kationowy oparty na dobrze znanej platformie wymiany jonowej 812 Fast FLow, szeroko stosowanej do preparatywnej separacji białek zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
Zastosowanie
SP 812 Fast FLow jest częścią platformy jonowymiennej 812 Fast FLow, która była standardem przemysłowym w chromatografii jonowymiennej w ostatnich dziesięcioleciach. Składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych z grupami sulfopropylowymi (Q) silnie wymieniającymi kationy. SP 812 Fast FLow charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną, umożliwiając stosowanie sprawdzonych protokołów czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) i odkażania. Skalowanie przy użyciu SP 812 Fast FLow jest proste, a pożywka jest dostępna w szeregu gotowych narzędzi do opracowywania procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, SP 812 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Sprawdzony silny wymieniacz kationowy opracowany dla przemysłowych procesów downstream.
  • Szeroko stosowany do wychwytywania i pośredniego oczyszczania szerokiej gamy zatwierdzonych biofarmaceutyków.
  • Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej w ostatnich dziesięcioleciach.
  • Wysoka stabilność chemiczna pozwala na stosowanie sprawdzonych protokołów CIP i sanityzacji.
  • Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania, co prowadzi do niskiego poziomu zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Capto MMC is a multimodal cation exchanger with the properties of a weak cation exchanger. In addition to electrostatic interactions, the ligand structure provides for additional interaction modes such as hydrophobic interaction, hydrogen bonding, and thiophilic interaction.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.