Merck
GE29-0513-25
HiTrap® Q HP
Cytiva 29-0513-25, pack of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0513-25
dostępność
not available in North America
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
working range
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap Q HP are prepacked, ready-to-use Q Sepharose High Performance strong anion exchange columns for high-resolution, small-scale protein purification.
Zastosowanie
Separation of protein using a strong anion exchange medium prepacked in the HiTrap column format.
Cechy i korzyści
  • 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
  • Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series.
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, and chromatography systems such as AKTA design.
  • Strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.