Kluczowe dokumenty
GE17-6002-33
HiTrap® IEX Selection Kit
Cytiva 17-6002-33
Synonim(y):
Zestaw selekcyjny IEX
Wybierz wielkość
1 PKG
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 7 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-6002-33
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw HiTrap® IEX Selection Kit składa się z siedmiu kolumn HiTrap®, wstępnie zapakowanych z różnymi nośnikami do chromatografii jonowymiennej Sepharose Fast Flow w celu sprawdzenia najbardziej odpowiednich nośników i warunków do wykorzystania w konkretnych zastosowaniach i pracach rozwojowych.
Q, SP, DEAE i CM Sepharose Fast Flow są oparte na wytrzymałej, 6% wysoce usieciowanej matrycy z paciorkowej agarozy o dobrych właściwościach przepływu i wysokiej obciążalności. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) bazuje na 4% wysoce usieciowanej agarozie paciorkowej. Dzięki temu pożywka ma wyższą porowatość, co jest szczególnie przydatne do oczyszczania białek o wysokiej masie cząsteczkowej.Q i SP Sepharose XL mają długie łańcuchy dekstranu połączone z wytrzymałą, 6% wysoce usieciowaną matrycą agarozową. Łańcuchy dekstranu zwiększają ekspozycję naładowanych grup Q lub SP, co skutkuje bardzo wysoką wydajnością ładowania. Aktywny koniec naładowanej grupy jest taki sam dla DEAE Sepharose Fast Flow i ANX Sepharose Fast Flow (high sub), różnica polega na długości łańcucha węglowego naładowanej grupy. DEAE Sepharose Fast Flow ma grupę dietyloaminoetylową związaną z agarozą, podczas gdy ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) ma dołączoną grupę dietyloaminopropylową. Po wybraniu optymalnego nośnika, dostępne są wstępnie zapakowane kolumny i nośniki luzem do prac preparatywnych na większą skalę.
Cechy i korzyści
  • Szybki i łatwy wybór dzięki siedmiu różnym ligandom jonowymiennym w kolumnach Sepharose Fast Flow i Sepharose XL, pakowanych po 1 ml w kolumnach HiTrap®.
  • Oferuje szybki, łatwy i wygodny sposób przesiewania w celu znalezienia optymalnego nośnika dla danego zastosowania.
  • Doskonały do badań optymalizacyjnych; skład buforu, pH, natężenie przepływu, ładowanie próbki i schemat elucji można zoptymalizować przy małych ilościach próbek przed zwiększeniem skali.
  • Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym, takim jak AKTA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol (Q, DEAE, ANX, CM), 20% etanol, 0,2 M octan sodu (SP)).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page provides information about the principles and standard conditions for different purification techniques for the purification of multiprotein complexes with from Cytiva.
Ta strona zawiera informacje na temat zasad i standardowych warunków dla różnych technik oczyszczania kompleksów wielobiałkowych z Cytiva.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.