Kluczowe dokumenty
GE17-1152-01
HiTrap® SP High Performance
Cytiva 17-1152-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna HiTrap SP
Wybierz wielkość
1 PKG
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1152-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap® SP HP are prepacked, ready-to-use SP Sepharose High Performance strong cation exchange columns for high-resolution, small-scale protein purification.
The small particle size (34μm) of the medium allows fast adsorption and desorption even at high sample loadings and flow rates.SP Sepharose High Performance is a strong cation exchange medium and Q Sepharose High Performance is a strong anion exchange medium. Both remain charged and have high loading capacities over broad pH ranges.
Cechy i korzyści
  • 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
  • Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series.
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, and chromatography systems such as AKTA design.
  • Strong sulfopropyl (SP) cation exchanger.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (0.2 M sodium acetate in 20% ethanol)
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol + 0.2 M Sodium Acetate)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.