Kluczowe dokumenty
GE17-0973-05
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (High Sub)
Cytiva 17-0973-05, pack of 200 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
3910,00 zł
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0973-05
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow jest dobrze znanym, standardowym aromatycznym medium do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) do wychwytywania i oczyszczania pośredniego wymagającego niskiej do średniej hydrofobowości.
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow jest częścią platformy Sepharose Fast Flow HIC, która była standardem przemysłowym dla chromatografii HIC w ostatnich dziesięcioleciach.
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych standardowymi aromatycznymi grupami fenylowymi poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe. Dwa poziomy podstawienia ligandów pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania.
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych ułatwiających skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Phenyl Sepharose 6 Fast Flow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Standardowe aromatyczne nośniki HIC oparte na matrycy bazowej Sepharose Fast Flow derywatyzowanej poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe.
  • Zaprojektowane do wstępnego i pośredniego oczyszczania wymagającego niskiej do średniej hydrofobowości.
  • Dwa poziomy podstawienia pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania.
  • Podłoże BioProcess wspierane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach
  • Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Zobacz wszystko
Protokoły
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.