GE17-1355-01
HiTrap® Phenyl Fast Flow (HS)
Cytiva 17-1355-01, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Polecane produkty
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1355-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
- Phenyl 812 6 Fast FLow to ugruntowany, standardowy aromatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego wymagającego niskiej do średniej hydrofobowości. Dwa poziomy podstawienia w Phenyl Sepahrose 6 Fast FLow pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania.
- Elastyczna konstrukcja do użytku ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
- Wysokie natężenie przepływu i wysoka wydajność.
- Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania ATPaz, cyklaz adenylanowych, kinaz białkowych, fosfodiesteraz i neuroprzekaźników metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu Calmodulin Sepharose 4B firmy Cytiva.
This page shows how to purify ATPases, adenylate cyclases, protein kinases, phosphodiesterases and neurotransmitters by affinity chromatography using Calmodulin Sepharose 4B from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.