Przejdź do
P2334
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow
low substitution, extent of labeling: ~20 μmol per mL
Synonim(y):
Phenyl-Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension
extent of labeling
~20 μmol per mL
matrix
agarose, 6% crosslinked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
ether
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
capacity
~14 mg/mL binding capacity (BSA)(lineal flow rate of 100 cm/hr)
storage temp.
2-8°C
General description
P2334-200ml′s updated product number is GE17-0965-05
Application
Phenyl [YM="Sepharose"] is used in protein chromatography, affinity chromatography, hydrophobic interaction media, resins and separation media. Phenyl Sepharose has been used in studies that contributed to improving industrial applications in additives in detergents and feed industries. Phenyl sepharose has also been used to study microbial communities inhabiting hypersaline environments.
Physical form
Suspension in 20% ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2459P78926B100
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm (wet)
matrix
agarose, 6% crosslinked
matrix
agarose, 6% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
6% agarose
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
capacity
~14 mg/mL binding capacity (BSA)(lineal flow rate of 100 cm/hr)
capacity
-
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)