Kluczowe dokumenty
GE17-0980-01
Butyl Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-0980-01, pack of 200 mL
Synonim(y):
Sefaroza butylowa, Sefaroza o szybkim przepływie
Wybierz wielkość
1 PKG
3699,25 zł
3699,25 zł
Cena katalogowa3910,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3699,25 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
3699,25 zł
Cena katalogowa3910,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
butyl
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0980-01
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butyl Sepharose 4 Fast FLow is a well established, standard aliphatic hydrophobic interaction chromatography (HIC) medium for capture and intermediate purification of larger proteins.
Zastosowanie
Butyl Sepharose 4 Fast FLow is part of the Sepharose Fast FLow HIC platform, which has been an industrial standard for HIC chromatography during recent decades.
Butyl Sepharose 4 Fast FLow is based on cross-linked 4% Agarose. The aliphatic ligand is immobilized to the base matrix with an ether linkage. The ligand contains no charged groups, making true hydrophobic interaction chromatography possible, without interfering ionic effects.
Butyl Sepharose 4 Fast FLow is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development. As member of the BioProcess media range, Butyl Sepharose 4 Fast FLow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
  • Standard aliphatic HIC media based on Sepharose Fast FLow base matrix derivatized via uncharged, chemically-stable ether linkages.
  • Optimized for the separation of larger Proteins in capture and intermediate purification steps
  • BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
  • The hydrophilic nature of the base matrix ensures Low levels of non-specific binding.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.