Kluczowe dokumenty
GE28-9924-72
HiScreen Capto pHenyl (high sub)
Cytiva 28-9924-72, pack of 1 column
Wybierz wielkość
1 PKG
887,00 zł
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
887,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 1 column
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9924-72
Parametry
1.2 - 2.7 ml/min flow rate
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
pojemność
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Capto Phenyl (High sub) i Capto Butyl to nośniki do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) stosowane w wychwytywaniu i pośrednich etapach oczyszczania białek.
Zastosowanie
Kolumny HiScreen są częścią platformy rozwoju procesów dostępnej w ofercie firmy Cytiva. Kolumny są wstępnie zapakowane w szereg nośników chromatograficznych (żywic) BioProcess i przeznaczone do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów. Kolumny HiScreen mają małą objętość złoża (4,7 ml), co zmniejsza koszt zużycia próbki i buforu. Nośniki stosowane w kolumnach HiScreen są również dostępne w innych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, dla wszystkich skal prac, od badań rozwojowych i pilotażowych po rutynową produkcję
Capto Phenyl (high sub) to doskonały wybór do początkowych i pośrednich etapów oczyszczania wymagających nośnika chromatograficznego o średniej do wysokiej hydrofobowości. Wydajność i selektywność są podobne jak w przypadku Phenyl Sepharose 6 Fast FLow (high sub). Wyższe natężenia przepływu mogą być stosowane z Capto Phenyl (high sub) podczas wyrównywania, przemywania i regeneracji.
Cechy i korzyści
  • Wstępnie zapakowany z Capto Phenyl (high sub)
  • Doskonały do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów dzięki wysokości złoża 10 cm
  • Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy tej samej prędkości przepływu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)