GE17-5451-01
Capto™ Phenyl High Sub
Cytiva 17-5451-01, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
853,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
853,00 zł
Polecane produkty
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5451-01
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
pojemność
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)