GE17-0965-10
Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow / Low Sub
Cytiva 17-0965-10, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
947,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
947,00 zł
Polecane produkty
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0965-10
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Phenyl Sepharose™ 6 Fast FLow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, Phenyl Sepharose™ 6 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Standardowe aromatyczne nośniki HIC oparte na matrycy bazowej Sepharose™ Fast FLow derywatyzowanej poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe.
- Przeznaczone do wstępnego i pośredniego oczyszczania wymagającego niskiej lub średniej hydrofobowości.
- Dwa poziomy podstawienia pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania
- Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach
- Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Protokoły
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
Here we discuss purification options when working with Sepharose® High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.