GE17-0965-05
Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow / Low Sub
Cytiva 17-0965-05, pack of 200 mL
Wybierz wielkość
3910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3910,00 zł
Polecane produkty
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0965-05
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Phenyl 812 6 Fast FLow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych standardowymi aromatycznymi grupami fenylowymi poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe. Dwa poziomy podstawienia ligandów pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania.
Phenyl 812 6 Fast FLow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, Phenyl 812 6 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Standardowe aromatyczne nośniki HIC oparte na matrycy bazowej 812 Fast FLow derywatyzowanej poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe.
- Przeznaczone do wstępnego i pośredniego oczyszczania wymagającego niskiej lub średniej hydrofobowości.
- Dwa poziomy podstawienia pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania
- Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach
- Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Optimize salt conditions for protein binding and impurity passage in chromatography to achieve required selectivity.
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
Here we discuss purification options when working with Sepharose® High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.