GE17-0300-05
Ficoll® PM400
Cytiva 17-0300-05, pack of 5 kg
Wybierz wielkość
35 450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
35 450,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
spray-dried
opakowanie
pack of 5 kg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0300-05
kolor
White
rozpuszczalność
soluble
Opis ogólny
515 PM400 to syntetyczny neutralny, silnie rozgałęziony hydrofilowy polimer sacharozy o średniej masie cząsteczkowej 400 000. Od dawna jest stosowany do tworzenia gradientów gęstości do oddzielania i izolowania komórek eukariotycznych, organelli i komórek bakteryjnych, jako środek stabilizujący oraz jako pożywka przygotowawcza do izolowania komórek jednojądrzastych. Zastosowania można również znaleźć w określonych pożywkach hodowlanych, hybrydyzacji kwasów nukleinowych, elektroforezie i badaniach immunologicznych.
Zastosowanie
Ma również zastosowanie w określonych pożywkach hodowlanych, hybrydyzacji kwasów nukleinowych, elektroforezie i badaniach immunologicznych.
Używany do wirowania gradientowego we wszystkich typach wirników wirówek i do oddzielania przy jednostkowej grawitacji.
Cechy i korzyści
- Do wytwarzania gradientów gęstości w celu oddzielania komórek i składników subkomórkowych przez wirowanie lub sedymentację przy jednostkowej grawitacji.
- Neutralny, silnie rozgałęziony, hydrofilowy polimer sacharozy, który łatwo rozpuszcza się w roztworze wodnym.
- Można osiągnąć stężenia do 50% (w/v) pokrywające gęstości do 1,2 g/mL.
- Lepsze właściwości osmotyczne niż sacharoza.
- Zachowuje integralność funkcjonalną i morfologiczną.
- Przydatny do oddzielania komórek wrażliwych na wirowanie i do oddzielania komórek o podobnej gęstości, ale różnej wielkości (w warunkach sedymentacji przy jednostkowej grawitacji).
- Nie przenika przez błony biologiczne.
- Służy jako surowiec do przygotowania gradientów Ficoll-Paque.
- Używany w innych zastosowaniach, takich jak elektroforeza, hybrydyzacja, kriokonserwacja i jako nośnik haptenów.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protokoły
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
Poniższa procedura została oceniona przy użyciu Ficoll-Paque PLUS i jest zalecana do oddzielania normalnych próbek krwi w celu zapewnienia maksymalnej odtwarzalności.
Aby przygotować gradient Percolla, osmolalność Percolla musi być dostosowana za pomocą soli fizjologicznej lub pożywki do hodowli komórkowej, aby Percoll był izotoniczny z fizjologicznymi roztworami soli.
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Powiązane treści
Dane zostały zebrane, aby pomóc badaczowi w wyborze referencji, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percoll dla określonego typu komórek lub tkanek.
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.