Przejdź do
P7798
Polysucrose 400
powder
Synonim(y):
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
842,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
842,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
mol wt
300,000-550,000
color
white
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
Polysucrose is water-soluble, nontoxic, resistant to intestinal enzymes, spherical and can be produced with a molecular weight distribution that relates to the size of many normal food proteins. [1]
Application
Polysucrose has been used in a study to develop a new method for the purification of human motile spermatozoa. [2] It has also been used in a study that investigated the antiproliferative and antitumor activities of D-reverse peptides. [3]
Used for cell separation and organelle isolation.
Other Notes
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
Similar to Ficoll 400, but from a different supplier.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4375F9378F8016
biological source
synthetic (organic)
biological source
non-animal source
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
biological source
-
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder, spray-dried
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysucrose 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)