Merck
G6649
Sigma-Aldrich
Genistein
≥98% (HPLC), powder, tyrosine protein kinase inhibitor
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Wybierz wielkość
5 MG
283,00 zł
25 MG
964,00 zł
100 MG
1730,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
283,00 zł
25 MG
964,00 zł
100 MG
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Beilstein:
263823
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Genistein, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to yellow
mp
297.0-298.0 °C
rozpuszczalność
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Klucz InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Genistein is an isoflavonoid present among Leguminosae family of plants. It is structurally similar to estrogen (estradiol-17β).[1]
Zastosowanie
Genistein has been used:
  • as a test compound to access its estrogeniic acivity[2]
  • as an oestrogenic ligand to carry out identical reporter gene activation assays and also used to examine the binding of genistein to hERβ[3]
  • as an endocytosis inhibitor to test the possible effect of endocytosed advanced glycation end - bovine serum albumin (AGE-BSA) on lysosomes[4]
Działania biochem./fizjol.
Genistein is essential for plant-microbe interaction. It acts as a natural chemoprotectant and helps in preventing tumor progression and heart disorders. Genistein functionally shares estrogen′s action. It is useful in evaluating nutraceuticals and functional foods. Genistein exhibits antimicrobial action and can serve as a phytoalexin and phytoanticipin.[1]
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Chloride Channels and Met pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Uwaga dotycząca przygotowania
Genistein is soluble in DMSO and ethanol. It is also soluble in chlorform:methanol (1:1 (v:v), 10 mg/ml).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Genistein
Dixon RA and Ferreira D
Phytochemistry, 60(3), 205-211 (2002)
Autophagy-lysosome pathway in renal tubular epithelial cells is disrupted by advanced glycation end products in diabetic nephropathy
Liu WJ, et al.
Test, jbc-M115 (2015)
Cloning of oestrogen receptor beta from Old and New World primates: identification of splice variants and functional analysis
Sierens JE, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 32(3), 703-718 (2004)
Assaying estrogenicity by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated genes.
Jorgensen M, et al.
Environmental Health Perspectives, 108(5), 403-403 (2000)
Haolong Li et al.
Oncotarget, 6(24), 20474-20484 (2015-05-27)
Although the new generation of androgen receptor (AR) antagonists like enzalutamide (ENZ) prolong survival of metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC), AR-driven tumors eventually recur indicating that additional therapies are required to fully block AR function. Since DNA topoisomerase II (Topo
Produkty
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Questions
  1. WHAT IS THE SOLUBILITY, PKA, LOGP, MOLECULAR WEIGHT AND MAXIMUM ABSORPTION OF G6649 genistein?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page, this product is soluble in DMSO and ethanol. Genistein is also soluble in chlorform:methanol (1:1 (v:v), 10 mg/ml). The molecular weight of Genistein is 270.24 mol/L.
      According to DRUGBANK Online https://go.drugbank.com/drugs/DB01645
      logP = 3.04 (ALOGPS)
      logP = 3.08 (Chemaxon)
      pKA (acidic) = 6.55
      pKa (basic) = -5.3
      The maximum absorbance is determined on the lot specific Certificate of Analysis, please see the link below for a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/G6/G6649/G6649-BULK________WXBD2501V_.pdf