Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
393,00 zł
Nazwa produktu
Genistein, from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
mp
>280 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AKT1(207), CYP19A1(1588), EGFR(1956), ESR1(2099), ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982), Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ~98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - |
| mp >280 °C | mp 297.0-298.0 °C | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistein
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?