Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
Assay:
≥95.0% (HPLC)
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Biochem/physiol Actions
Daidzin is an isoflavone reported to have anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-artherosclerotic activities. Daidzin is the major active component of the traditional Chinese medicine (TCM) derived from radix puerariae (Kudzu) that is commonly used to treat alcohol abuse. Daidzin is a potent and selective inhibitor of mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH-2).
Daidzin was the most potent isoflavone glycoside tested in modulating differentiation of bone marrow stromal cells toward osteoblasts and away from adipocytes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| Gene Information mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?