Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 895,00 zł |
Informacje o tej pozycji
895,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 16587-10MG | 04061838748768 |