Przejdź do
F3771
Fumonisin B₂
From Fusarium sp. (Fusarium moniliforme), ≥96% (TLC), Sphingosine N-acyltransferase inhibitor, powder
Synonim(y):
FB2, Fumonisin B2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4210,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H59NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.83
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
4210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fumonisin B2 from Fusarium moniliforme, sphingosine N-acyltransferase inhibitor
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)C(OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)C(CC(C)CCCCCCC(O)CC(O)C(C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mycotoxin originally isolated from Fusarium sp, which grows on corn. Produces neural tube defects and craniofacial abnormalities in fetuses. Many strains of Aspergillus niger growing naturally on grapes are capable of producing fumonisin B2, so it is now a concern for human consumption of grapes, raisins, and wine.
Fumonisin B2 (FB2) is a diester of tricarballylic acid and polyhydric alcohols.. Fumonisins B2 (FB2) does not have one or more hydroxyl groups at the C5 or C10 positions.
Application
Fumonisin B2 (FB2) from Fusarium moniliforme has been used:
  • as a standard for the detection of FB2 by high performance liquid chromatography (HPLC) in corn based food products
  • used as standard in the determination of fumonisin B1 and B2 in corn and corn-based products by high-performance liquid chromatography
  • as a standard in the determination of mycotoxins by HPLC
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of sphingosine N-acyltransferase. Blocks the formation of ceramide from sphingosine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F114734485234142
assay
≥96% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)