Przejdź do
C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Synonim(y):
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-257-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5282243
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
biological source
Penicillium citrinum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
InChI key
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
General description
Citrinin is a mycotoxin from Penicillium citrinin[1] that comprises a quinone methide component.[2]
Application
Citrinin has been used as:
  • a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
  • an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains[3]
  • standard to characterize citrinin for rotten apples TLC[4]
Biochem/physiol Actions
Citrinin is a predominant contaminant in agriculture supplies and food. It exhibits genotoxic, embryotoxic, and teratogenic properties.[1] It is hepatonephrotoxin and a potent mycotoxin in rice grains.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML009635410SML1572
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
Penicillium citrinum
biological source
-
biological source
-
biological source
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)