Przejdź do
M1177
Myriocin
from Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder, immunosuppressant
Synonim(y):
(2S,3R,4R,6E)-2-Amino-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-14-oxo-6-eicosenoic acid, ISP-I, Thermozymocidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H39NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Myriocin from Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
methanol: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)CCCCCC\C=C\C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](N)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChI key
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
Application
Myriocin from Mycelia sterilia has been used as an inhibitor of sphingolipid or ceramide biosynthesis in various studies.
Biochem/physiol Actions
Myriocin from Mycelia sterilia is a fungal metabolite with potent immunosuppressant activity. It inhibits serine palmitoyltransferase at picomolar concentrations blocking synthesis of ceramide, a precursor of sphingomyelin and glycosphingolipids. It disrupts substratum adhesion of melanoma cells. It has been suggested that its immunosuppressant activity in the cytotoxic T-cell line CTTL-2 is due to apoptosis induction.
Preparation Note
The material is readily and completely dissolved in 2 mg/ml methanol after heating at 55°C for several minutes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476300SML1945C1017
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)