Przejdź do
P1639
Patulin
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Clavacin, Clavatin, Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoine C3, Terinin, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
854,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-735-2
Beilstein/REAXYS Number:
149675
MDL number:
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 9-11 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
General description
Patulin is a mycotoxin produced by a variety of molds, such as, Aspergillus and Penicillium. It is commonly found in apples. It is used as an inhibitor of potassium uptake and as an inducer of ion flux across cell membranes, potentially involving Na+-K+ dependent ATPase and to induce intra- and intermolecular protein crosslinking.
Application
Patulin has been used:
  • to study patulin contamination of bottled wine
  • in DNA-damaging activity of patulin in Escherichia coli[1]
  • in molecular cloning and functional characterization of two CYP619 cytochrome P450s involved in biosynthesis of patulin in Aspergillus clavatus[2]
Biochem/physiol Actions
Mycotoxin with anti-bacterial, potassium uptake inhibitory,[1] and possibly carcinogenic[2] activities. It is used as an inhibitor of potassium uptake and as an inducer of ion flux across cell membranes, potentially involving Na+-K+ dependent ATPase and to induce intra- and intermolecular protein crosslinking.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM469143412792648
Betulin analytical standard
Supelco
92648
Betulin
description
≥98.0% (HPLC)
description
certified reference material, 100 μg/mL in chloroform, ampule of 1 mL
description
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
analytical standard
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.5% (TLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
solubility
water: 9-11 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?