Przejdź do
F1147
Fumonisin B₁
From Fusarium sp. (Fusarium moniliforme), ≥98% (HPLC), ceramide synthase (sphingosine N-acetyltransferase) inhibitor, powder
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Macrofusine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H59NO15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme, ≥98% (HPLC)
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
General description
Fumonisin B1 is a mycotoxin found in many Fusarium fungi, such as Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum, and Fusarium verticillioides. This toxin can also be found in feedstocks and food stocks, such as corn / maize, that have been infected with Fusarium.
Fumonisin B1 (FB1) shares structure similarities with sphingosine. Thus fumonisin B1 can inhibit ceramide synthase (sphingosine N-acetyltransferase), which can lead to disruption of ceramide biosynthesis and complex sphingolipid biosynthesis.
Application
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme has been used:
  • as a standard in the analysis of mycotoxins in caecal content obtained from adult pigs
  • in the study of the effect of fumonisin B1 on the metabolism of prion protein (PrP) isoforms and the synthesis of scrapie prion protein PrPSc and
  • in the study of the toxic effects of fumonisin B1 on explants obtained from pig jejunum.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Fungal metabolite believed to cause leukoencephalomalacia in horses.
Fumonisin B1 acts as a hepatocarcinogen and causes hepatotoxicity in rats. In horses, it causes leukoencephalitis, and in pigs, it causes pulmonary edema syndrome. In China and southern parts of Africa, it is linked with high incidence of esophageal cancer in humans. It acts as an inhibitor of sphingosine N-acyltransferase enzyme (ceramide synthase), related to structural similarities between fumonisin B1 and sphingoid bases like sphingosine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3771SML1286344850-M
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
biological source
(Fusarium moniliforme)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Satisfied!
    High quality product and it comes in safe packaging.
    Helpful?