Przejdź do
O1877
Ochratoxin A
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Ochratoxin A
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1301486
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ochratoxin A, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
biological source
Petromyces albertensis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
impurities
Benzene, free
solubility
ethanol: soluble
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Application
Ochratoxin A has been used as a mycotoxin:
  • to test its effect on metabolism and hypoxia in human embryonic kidney (HEK293) cells
  • to test its cytotoxic effects in bovine mammary epithelial cells
  • as a standard for gamma radiation studies with food products and in cytotoxic studies using Hep G2 cells
Biochem/physiol Actions
Ochratoxin A (OTA), a renal toxin, is produced majorly by Aspergillus and Penicillium fungal species. It is immunotoxic, teratogenic myelotoxic, and mutagenic. It effectively interrupts the intestinal barrier functions. OTA displays a long elimination half-life and stimulates the major inflammatory cytokines release.
Ochratoxin A is a mycotoxin found in food that is nephrotoxic and carcinogenic in the kidney and induces differentiation in cloned renal cell lines. Increases endoplasmic reticulum ATP-dependent Ca2+ pump activity.
Preparation Note
This product is also soluble in chloroform (9.80 - 10.20 mg/ml), methanol (10 mg/ml), ethanol (50 mM), and DMSO (100 mM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49412834037CRM46912
description
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
description
Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
description
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
certified reference material, 50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
solubility
methanol: soluble 5 mg/mL, clear, yellow(lit.)
solubility
-
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ochratoxin A
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Which solvents can be used for an OTA standard solution? PBS, alcoholic solvents (methanol or ethanol)?
    1 answer
    1. The analytical standard version of this compound, 34037, is a 10ug/mL solution in acetonitrile. This product is also soluble in chloroform (9.80 - 10.20 mg/ml), methanol (10 mg/ml), ethanol (50 mM), and DMSO (100 mM). The choice of solvent would be best determined by the researcher.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review