Przejdź do
Z2125
Zearalenone
fungal mycotoxin
Synonim(y):
F-2 toxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.36
UNSPSC Code:
12191503
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1350216
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Biochem/physiol Actions
Zearalenone, a fungal mycotoxin produced by Fusarium, binds the estrogen receptor (ER) and is uterotropic in the newborn rat. It is a common contaminant in cereal grain used for animal and human food, and exerts an estrogenic activity that modulates/disrupts endocrine function in animals and possibly humans.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00020322327516560
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zearalenone
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?