Merck
D7505
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
99% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Beilstein:
113089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
99% (GC)
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Klucz InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor metaloproteaz, chelator żelaza o wysokim powinowactwie; może hamować enzymy zawierające Fe2+ przy 10-8 M.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
267.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
131 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher L Nobles et al.
Journal of microbiological methods, 118, 7-17 (2015-08-09)
Bacterial pathogens acquire host iron to power cellular processes and replication. Heme, an iron-containing cofactor bound to hemoglobin, is scavenged by bacterial proteins to attain iron. Methods to measure intracellular heme are laborious, involve complex chemistry, or require radioactivity. Such