Przejdź do
D1377
2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
2,6-Diaminoheptanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(NH2)(CH2)3CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
209-524-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1787719
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Diaminopimelic acid is produced in bacteria and is a component of cell wall. It is also synthesized by higher plants.
Application
2,6-Diaminopimelic acid (DAP) has been used:
  • as a supplement in glucose minimal media for screening Bacillus subtilis(44)
  • as a component of lysogeny broth (LB) agar for screening E coli transformants(45)
  • as a standard in thin layer chromatography for the characterization of DAP isoforms from Streptomyces strains(46)
Biochem/physiol Actions
2,6-Diaminopimelic acid is essential for microbial metabolism and is a potential marker for quantification of microbial proteins. It is a sensitive and reliable marker and is majorly quantified using gradient high-performance liquid chromatography (HPLC).
Other Notes
Mixture of LL-, DD- and meso-isomers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3324092591G0259
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (NT)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
235 °C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopimelic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)